Learn More
Greiner Bio-One 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Nur für den Einmalgebrauch geeignet. Greiner Bio-One Cell 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind frei von Schwermetallen.
71.95 € - 189.08 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1.5 ml
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Verschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Verschlusstyp Price Quantity & Availability  
11729502
missing translation for 'viewDocuments'
Greiner Bio-One
616274
Blau Cap Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11759502
missing translation for 'viewDocuments'
Greiner Bio-One
616275
Grün Cap Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11739502
missing translation for 'viewDocuments'
Greiner Bio-One
616276
Gelb Cap Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
13032063
missing translation for 'viewDocuments'
Greiner Bio-One
618201
Naturfarben Not Included Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Description
Description
  • Material: Polypropylen
  • Nur für die einmalige Verwendung
  • Erhältlich in verschiedenen Farben
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
  • Geeignet für Eppendorf Zentrifugen und Systeme
Specifications
Specifications
1.5 ml