Learn More
1H-Pyrazol-3,5-dicarbonsäure Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 303180-11-2 | C5H6N2O5 | 174.112 g/mol
60.50 € - 675.36 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 303180-11-2 |
---|---|
Summenformel | C5H6N2O5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 174.112 |
MDL-Nummer | MFCD00149323 |
InChI-Schlüssel | GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid monohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, hydrate, acmc-1aezk, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylicacidmonohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid; hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate 1:1 |
PubChem CID | 2723723 |
IUPAC-Name | 1H-Pyrazol-3,5-Dicarbonsäure;Hydrat |
SMILES | C1=C(NN=C1C(=O)O)C(=O)O.O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11326976
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06731.06 |
5 g |
60.50 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11336976
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06731.14 |
25 g |
218.09 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11346976
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06731.22 |
100 g |
675.36 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
303180-11-2 | |
174.112 | |
GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N | |
2723723 | |
C1=C(NN=C1C(=O)O)C(=O)O.O |
C5H6N2O5 | |
MFCD00149323 | |
1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid monohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, hydrate, acmc-1aezk, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylicacidmonohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid; hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate 1:1 | |
1H-Pyrazol-3,5-Dicarbonsäure;Hydrat |
Spezifikation
1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate | |
∽294°C (decomposition) | |
MFCD00149323 | |
1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid monohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, hydrate, acmc-1aezk, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylicacidmonohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid; hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate 1:1 | |
C1=C(NN=C1C(=O)O)C(=O)O.O | |
174.112 | |
174.11 (156.09 Anhydrous) |
303180-11-2 | |
C5H6N2O5 | |
147821 | |
GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N | |
1H-Pyrazol-3,5-Dicarbonsäure;Hydrat | |
2723723 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 221-474-7
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen