Learn More
2-[(4-Fluorphenyl)dimethylsilyl]benzylalkohol, 95 %, Thermo Scientific™
35.06 € - 136.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 853955-70-1
Summenformel C15H17FOSi
Molekulargewicht (g/mol) 260.383
MDL-Nummer MFCD16251550
InChI-Schlüssel RKOHTBFNQRVSEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl benzyl alcohol, 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl phenyl methanol, 2-4-fluoro-phenyl-dimethyl-silanyl-phenyl-methanol, amtsi119, 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl benzene-1-methanol, 2-4-fluorophenyl dimethyl silyl phenyl methanol
PubChem CID 11989534
IUPAC-Name [2-[(4-Fluorphenyl)-dimethylsilyl]phenyl]methanol
SMILES C[Si](C)(C1=CC=C(C=C1)F)C2=CC=CC=C2CO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15499295
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51735.03
1 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15409305
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51735.06
5 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
853955-70-1
260.383
RKOHTBFNQRVSEP-UHFFFAOYSA-N
11989534
C[Si](C)(C1=CC=C(C=C1)F)C2=CC=CC=C2CO
C15H17FOSi
MFCD16251550
2-4-fluorophenyl dimethylsilyl benzyl alcohol, 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl phenyl methanol, 2-4-fluoro-phenyl-dimethyl-silanyl-phenyl-methanol, amtsi119, 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl benzene-1-methanol, 2-4-fluorophenyl dimethyl silyl phenyl methanol
[2-[(4-Fluorphenyl)-dimethylsilyl]phenyl]methanol
Spezifikation
2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
C15H17FOSi
2-4-fluorophenyl dimethylsilyl benzyl alcohol, 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl phenyl methanol, 2-4-fluoro-phenyl-dimethyl-silanyl-phenyl-methanol, amtsi119, 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl benzene-1-methanol, 2-4-fluorophenyl dimethyl silyl phenyl methanol
C[Si](C)(C1=CC=C(C=C1)F)C2=CC=CC=C2CO
260.383
260.38
853955-70-1
MFCD16251550
RKOHTBFNQRVSEP-UHFFFAOYSA-N
[2-[(4-Fluorphenyl)-dimethylsilyl]phenyl]methanol
11989534
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen