Learn More
2-Acetyl-5-brombenzo[b]furan, 99 %, Thermo Scientific™
79.90 € - 345.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 38220-75-6
Summenformel C10H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 239.068
MDL-Nummer MFCD00276737
InChI-Schlüssel YPIQPBGNNXXKNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-bromo-1-benzofuran-2-yl ethanone, 2-acetyl-5-bromobenzo b furan, 1-5-bromobenzofuran-2-yl ethanone, 1-5-bromo-1-benzofuran-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl-5-bromobenzofuran, ethanone, 1-5-bromo-2-benzofuranyl, acmc-1ajfl, maybridge1_001462, 2-acetyl-5-bromo benzo b furan, ypiqpbgnnxxkni-uhfffaoysa
PubChem CID 705670
IUPAC-Name 1-(5-Brom-1 -benzofuran-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11430080
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50593.03
1 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11440080
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50593.06
5 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
38220-75-6
239.068
YPIQPBGNNXXKNI-UHFFFAOYSA-N
705670
CC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
C10H7BrO2
MFCD00276737
1-5-bromo-1-benzofuran-2-yl ethanone, 2-acetyl-5-bromobenzo b furan, 1-5-bromobenzofuran-2-yl ethanone, 1-5-bromo-1-benzofuran-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl-5-bromobenzofuran, ethanone, 1-5-bromo-2-benzofuranyl, acmc-1ajfl, maybridge1_001462, 2-acetyl-5-bromo benzo b furan, ypiqpbgnnxxkni-uhfffaoysa
1-(5-Brom-1 -benzofuran-2-yl)ethanon
Spezifikation
2-Acetyl-5-bromobenzo[b]furan
C10H7BrO2
1-5-bromo-1-benzofuran-2-yl ethanone, 2-acetyl-5-bromobenzo b furan, 1-5-bromobenzofuran-2-yl ethanone, 1-5-bromo-1-benzofuran-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl-5-bromobenzofuran, ethanone, 1-5-bromo-2-benzofuranyl, acmc-1ajfl, maybridge1_001462, 2-acetyl-5-bromo benzo b furan, ypiqpbgnnxxkni-uhfffaoysa
CC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
239.068
239.07
38220-75-6
MFCD00276737
YPIQPBGNNXXKNI-UHFFFAOYSA-N
1-(5-Brom-1 -benzofuran-2-yl)ethanon
705670
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen