Learn More
2-Acetylbenzo[b]furan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1646-26-0 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
40.40 € - 146.73 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1646-26-0 |
---|---|
Summenformel | C10H8O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 160.17 |
MDL-Nummer | MFCD00005849 |
InChI-Schlüssel | YUTFQTAITWWGFH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-acetylbenzofuran, 1-benzofuran-2-yl ethanone, ethanone, 1-2-benzofuranyl, benzofuran-2-yl methyl ketone, 2-acetylcoumarone, 2-acetylcumarone, 2-benzofuranyl methyl ketone, benzo b furan-2-yl methyl ketone, 1-2-benzofuranyl ethanone, 2-acetylbenzo b furan |
PubChem CID | 15435 |
SMILES | CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11323237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13771.06 |
5 g |
40.40 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11333237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13771.14 |
25 g |
146.73 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
2-Acetylbenzo[b]furan is used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen2-Acetylbenzo[b]furan wird als Feinchemie-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Chemische Identifikatoren
1646-26-0 | |
160.17 | |
YUTFQTAITWWGFH-UHFFFAOYSA-N | |
15435 |
C10H8O2 | |
MFCD00005849 | |
2-acetylbenzofuran, 1-benzofuran-2-yl ethanone, ethanone, 1-2-benzofuranyl, benzofuran-2-yl methyl ketone, 2-acetylcoumarone, 2-acetylcumarone, 2-benzofuranyl methyl ketone, benzo b furan-2-yl methyl ketone, 1-2-benzofuranyl ethanone, 2-acetylbenzo b furan | |
CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1 |
Spezifikation
2-Acetylbenzo[b]furan | |
70°C to 72°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00005849 | |
2-acetylbenzofuran, 1-benzofuran-2-yl ethanone, ethanone, 1-2-benzofuranyl, benzofuran-2-yl methyl ketone, 2-acetylcoumarone, 2-acetylcumarone, 2-benzofuranyl methyl ketone, benzo b furan-2-yl methyl ketone, 1-2-benzofuranyl ethanone, 2-acetylbenzo b furan | |
YUTFQTAITWWGFH-UHFFFAOYSA-N | |
1-(1-Benzofuran-2-yl)ethan-1-on | |
15435 | |
99% |
1646-26-0 | |
110°C to 113°C (3 mmHg) | |
C10H8O2 | |
117910 | |
Insoluble in water. | |
CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1 | |
160.17 | |
160.17 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 216-706-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OB1203000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen