Learn More
2-Butyrylthiophen, 97 %, Thermo Scientific™
18.79 € - 111.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 5333-83-5 |
---|---|
Summenformel | C8H10OS |
Molekulargewicht (g/mol) | 154.23 |
MDL-Nummer | MFCD00022503 |
InChI-Schlüssel | YXHIINNJOGKPLF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-butyrylthiophene, 1-2-thienyl-1-butanone, 1-thiophen-2-yl butan-1-one, 2-n-butyrylthiophene, 2-butanoylthiophene, 1-thien-2-ylbutan-1-one, 1-2-thienyl butan-1-one, ketone, propyl 2-thienyl, 1-butanone, 1-2-thienyl, unii-biq5m88olz |
PubChem CID | 79248 |
SMILES | CCCC(=O)C1=CC=CS1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11309579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15048.06 |
5 g | N/A | ||||||
11427317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15048.09 |
10 g | N/A | ||||||
11437317
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15048.18 |
50 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
5333-83-5 | |
154.23 | |
YXHIINNJOGKPLF-UHFFFAOYSA-N | |
79248 |
C8H10OS | |
MFCD00022503 | |
2-butyrylthiophene, 1-2-thienyl-1-butanone, 1-thiophen-2-yl butan-1-one, 2-n-butyrylthiophene, 2-butanoylthiophene, 1-thien-2-ylbutan-1-one, 1-2-thienyl butan-1-one, ketone, propyl 2-thienyl, 1-butanone, 1-2-thienyl, unii-biq5m88olz | |
CCCC(=O)C1=CC=CS1 |
Spezifikation
2-Butyrylthiophene | |
1.09 | |
102°C (216°F) | |
C8H10OS | |
MFCD00022503 | |
2-butyrylthiophene, 1-2-thienyl-1-butanone, 1-thiophen-2-yl butan-1-one, 2-n-butyrylthiophene, 2-butanoylthiophene, 1-thien-2-ylbutan-1-one, 1-2-thienyl butan-1-one, ketone, propyl 2-thienyl, 1-butanone, 1-2-thienyl, unii-biq5m88olz | |
CCCC(=O)C1=CC=CS1 | |
154.23 | |
154.23 |
5333-83-5 | |
242°C to 244°C | |
Characteristic | |
1.543 | |
110167 | |
YXHIINNJOGKPLF-UHFFFAOYSA-N | |
1-(Thiophen-2-yl)butan-1-on | |
79248 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 226-246-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen