Learn More
2'-Chlor-4',5'-Difluoracetophenon, 95 %, Thermo Scientific™
30.10 € - 164.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 121872-94-4 |
---|---|
Summenformel | C8H5ClF2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 190.574 |
MDL-Nummer | MFCD00671761 |
InChI-Schlüssel | BNODNMUCMFITCS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2'-chloro-4',5'-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl ethanone, 2-chloro-4,5-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluoro-phenyl ethanone, ethanone,1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, ethanone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, 2-chloro-4 ,5-difluoroacetophenone, 1-acetyl-2-chloro-4,5-difluorobenzene, acmc-20dywg, pubchem4109 |
PubChem CID | 2736489 |
IUPAC-Name | 1-(2-Chlor-4,5-Difluorphenyl)ethanon |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11385315
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31961.03 |
1 g | N/A | ||||||
11375315
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31961.09 |
10 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
121872-94-4 | |
190.574 | |
BNODNMUCMFITCS-UHFFFAOYSA-N | |
2736489 | |
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F |
C8H5ClF2O | |
MFCD00671761 | |
2'-chloro-4',5'-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl ethanone, 2-chloro-4,5-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluoro-phenyl ethanone, ethanone,1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, ethanone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, 2-chloro-4 ,5-difluoroacetophenone, 1-acetyl-2-chloro-4,5-difluorobenzene, acmc-20dywg, pubchem4109 | |
1-(2-Chlor-4,5-Difluorphenyl)ethanon |
Spezifikation
2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone | |
C8H5ClF2O | |
2'-chloro-4',5'-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl ethanone, 2-chloro-4,5-difluoroacetophenone, 1-2-chloro-4,5-difluoro-phenyl ethanone, ethanone,1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, ethanone, 1-2-chloro-4,5-difluorophenyl, 2-chloro-4 ,5-difluoroacetophenone, 1-acetyl-2-chloro-4,5-difluorobenzene, acmc-20dywg, pubchem4109 | |
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1Cl)F)F | |
190.574 | |
190.58 |
121872-94-4 | |
MFCD00671761 | |
BNODNMUCMFITCS-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-Chlor-4,5-Difluorphenyl)ethanon | |
2736489 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen