Learn More
2-Trimethylsilyl-1 -Ethylboronsäure Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific™
53.60 € - 148.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 165904-20-1
Summenformel C11H25BO2Si
Molekulargewicht (g/mol) 228.21
MDL-Nummer MFCD03788725
InChI-Schlüssel YKYAZAJUMAWTGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester, trimethyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl silane, trimethyl 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl silane
PubChem CID 11436111
IUPAC-Name Trimethyl-[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethyl]silan
SMILES CC1(C)OB(CC[Si](C)(C)C)OC1(C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11328916
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19534.MD
250 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11318916
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19534.03
1 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
165904-20-1
228.21
YKYAZAJUMAWTGO-UHFFFAOYSA-N
11436111
CC1(C)OB(CC[Si](C)(C)C)OC1(C)C
C11H25BO2Si
MFCD03788725
2-trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester, trimethyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl silane, trimethyl 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl silane
Trimethyl-[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethyl]silan
Spezifikation
2-Trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester
C11H25BO2Si
MFCD03788725
Moisture sensitive
YKYAZAJUMAWTGO-UHFFFAOYSA-N
Trimethyl-[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethyl]silan
11436111
97%
165904-20-1
1.431
8683473
2-trimethylsilyl-1-ethylboronic acid pinacol ester, trimethyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl silane, trimethyl 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl silane
CC1(C)OB(CC[Si](C)(C)C)OC1(C)C
228.21
228.22
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen