Learn More
3',6'-Dichlor-2'-fluoroacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
36.93 € - 117.59 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 916420-72-9 |
---|---|
Summenformel | C8H5Cl2FO |
Molekulargewicht (g/mol) | 207.025 |
MDL-Nummer | MFCD09025392 |
InChI-Schlüssel | KIPVBHCZTSPODV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3',6'-dichloro-2'-fluoroacetophenone, 1-3,6-dichloro-2-fluorophenyl ethanone, ethanone, 1-3,6-dichloro-2-fluorophenyl, 1-acetyl-3,6-dichloro-2-fluorobenzene |
PubChem CID | 46737559 |
IUPAC-Name | 1-(3,6 -Dichloro-2 -fluorphenyl)ethanon |
SMILES | CC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15454837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32149.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15444837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32149.03 |
1 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
916420-72-9 | |
207.025 | |
KIPVBHCZTSPODV-UHFFFAOYSA-N | |
46737559 | |
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)Cl)Cl |
C8H5Cl2FO | |
MFCD09025392 | |
3',6'-dichloro-2'-fluoroacetophenone, 1-3,6-dichloro-2-fluorophenyl ethanone, ethanone, 1-3,6-dichloro-2-fluorophenyl, 1-acetyl-3,6-dichloro-2-fluorobenzene | |
1-(3,6 -Dichloro-2 -fluorphenyl)ethanon |
Spezifikation
3',6'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone | |
C8H5Cl2FO | |
MFCD09025392 | |
KIPVBHCZTSPODV-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3,6 -Dichloro-2 -fluorphenyl)ethanon | |
46737559 | |
97% |
916420-72-9 | |
1.5325 | |
3',6'-dichloro-2'-fluoroacetophenone, 1-3,6-dichloro-2-fluorophenyl ethanone, ethanone, 1-3,6-dichloro-2-fluorophenyl, 1-acetyl-3,6-dichloro-2-fluorobenzene | |
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)Cl)Cl | |
207.025 | |
207.03 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen