Learn More
3-Pentanon, ReagentPlus™, ≥99.0 % (GC), Honeywell™
Reagenzgütegrad, ≥99.0 % (GC)
23.23 € - 577.62 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 96-22-0 |
---|---|
Summenformel | C5H10O |
Molekulargewicht (g/mol) | 86.13 |
MDL-Nummer | MFCD00009320 |
InChI-Schlüssel | FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-Pentanon, Diethylketon, Propion, Ethylketon, Dimethylaceton, Metaceton, Ethylpropionyl, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone |
PubChem CID | 7288 |
ChEBI | CHEBI:67886 |
IUPAC-Name | Pentan-3-on |
SMILES | CCC(=O)CC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15621190
|
Honeywell Research Chemicals
127604-100ML |
100 ml | N/A | ||||||
15671190
|
Honeywell Research Chemicals
127604-500ML |
500 mL | N/A | ||||||
15641190
|
Honeywell Research Chemicals
127604-1L |
1 L | N/A | ||||||
15651190
|
Honeywell Research Chemicals
127604-2.5L |
2.5 L | N/A | ||||||
15661190
|
Honeywell Research Chemicals
127604-20L |
20 l | N/A | ||||||
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Chemische Identifikatoren
96-22-0 | |
86.13 | |
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N | |
7288 | |
Pentan-3-on |
C5H10O | |
MFCD00009320 | |
3-Pentanon, Diethylketon, Propion, Ethylketon, Dimethylaceton, Metaceton, Ethylpropionyl, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone | |
CHEBI:67886 | |
CCC(=O)CC |
Spezifikation
3-Pentanon | |
-39 °C | |
0.813 g/ml bei 25 °C | |
7 °C (44.6 °F) | |
C5H10O | |
n20/D 1.392 (Lit.) | |
UN1156 | |
3-Pentanon, Diethylketon, Propion, Ethylketon, Dimethylaceton, Metaceton, Ethylpropionyl, diethylcetone, ethyl propionyl, diethylketone | |
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N | |
Pentan-3-on | |
7288 | |
86.13 mol | |
ReagentPlus™ |
96-22-0 | |
Farblos | |
102 °C | |
Glasflasche | |
CH3CH2COCH2CH3 | |
MFCD00009320 | |
635749 | |
Leicht in Wasser löslich | |
CCC(=O)CC | |
86.13 | |
CHEBI:67886 | |
≥ 99.0 % (GC) |
Sicherheit und Handhabung
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Klasse 3 – PG 2 – Diethylketon
missing translation for 'einecsNumber' : 202-490-3
missing translation for 'rtecsNumber' : SA8050000