Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 10 kD MWCO Vorbenetzte standardmäßige Dialyse-Kits aus regenerierter Cellulose
Mit vorgebenetzten gebrauchsfertigen Schläuchen, die vorher nicht eingeweicht oder von Glycerin gereinigt werden müssen
Marke:  Spectrum™ 132570T
129.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15370722
  • 133.00 € / 1 Meter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet:
  • 1 Meter für Spectra/Por 6 Dialyseschläuche
  • 1 Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
  • 1 Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
  • 5 Plättchen zum Öffnen der Schläuche
Beschreibung
Beschreibung
  • Klare, flexible Dialysemembran aus regenerierter Zellulose (RC) in Standard-Gütegrad
  • Nass verpackte Membran in Konservierungslösung aus 0.05 %igem Natriumazid
  • Kits sind in 1 m Schlauchlängen erhältlich, die ideal für die Membranbewertung und -qualifizierung sind
  • Sie umfassen ein Paar Verschlüsse und praktische Schlauchöffnungsplättchen
Spezifikation
Spezifikation
10 kDa
7,5 mm
0,45 ml/cm Vol./Länge
1 m Schläuche/Kit