Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 6 10 kD MWCO Vorbenetzte standardmäßige Dialyse-Kits aus regenerierter Cellulose
Mit vorgebenetzten gebrauchsfertigen Schläuchen, die vorher nicht eingeweicht oder von Glycerin gereinigt werden müssen
133.00 € - 149.00 €
Spezifikation
MWCO | 10 kDa |
---|---|
Menge | 1 m Schläuche/Kit |
Beinhaltet:
- 1 Meter für Spectra/Por 6 Dialyseschläuche
- 1 Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
- 1 Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
- 5 Plättchen zum Öffnen der Schläuche
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15390722
|
Spectrum™
132574T |
20,4 mm | 3,3 ml/cm Vol./Länge |
148.00 €
1 Meter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15380722
|
Spectrum™
132572T |
15 mm | 1,8 ml/cm Vol./Länge |
149.00 €
1 Meter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15300732
|
Spectrum™
132576T |
29 mm | 6,4 ml/cm Vol./Länge |
148.00 €
1 Meter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15370722
|
Spectrum™
132570T |
7,5 mm | 0,45 ml/cm Vol./Länge |
133.00 €
1 Meter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Klare, flexible Dialysemembran aus regenerierter Zellulose (RC) in Standard-Gütegrad
- Nass verpackte Membran in Konservierungslösung aus 0.05 %igem Natriumazid
- Kits sind in 1 m Schlauchlängen erhältlich, die ideal für die Membranbewertung und -qualifizierung sind
- Sie umfassen ein Paar Verschlüsse und praktische Schlauchöffnungsplättchen
Spezifikation
10 kDa | |
1 m Schläuche/Kit |