Learn More
Acetonitril, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Reagenzgütegrad, 99 %
88.80 € - 309.68 €
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Methylzyanid, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15621000
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
110086-1L
1 l Glasflasche N/A N/A N/A
15631000
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
110086-2.5L
2.5 l Glasflasche N/A N/A N/A
15688300
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
110086-4L
4 l Glasflasche N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
75-05-8
41.053
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
6342
Acetonitril
C2H3N
MFCD00001878
Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Methylzyanid, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CHEBI:38472
CC#N
Spezifikation
Acetonitril
75-05-8
0.786 g/ml bei 25 °C
0.16
973 °F
n20/D 1.344 (Lit.)
CH3CN
72.8 mmHg (20 °C)
741857
Löslich in organischen Lösungsmitteln, löslich in Wasser
CC#N
41.053
CHEBI:38472
99 %
-46 °C
Farblos
82 °C
2 °C (35.6 °F)
Flüssig
C2H3N
MFCD00001878
UN1648
Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Methylzyanid, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Acetonitril
6342
41.05 mol
ReagentPlus™
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P280-P305 + P351 + P338
H225-H302 + H312 + H332-H319
missing translation for 'dotInformation' : 3/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 200-835-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL7700000