Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-012 General Purpose Hi-Viz™ Gloves
Sicherheit und gute Sichtbarkeit des Handschuhträgers
Marke:  Ansell 97012080
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16825260
  • 81.35 € / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
  • Die gut sichtbaren Einsätze auf den Handrücken und den Handflächen erhöhen die Sicherheit
  • Der 15-Gauge-Träger leitet Schweiß ab und bietet so rund um die Uhr einen hervorragenden Tragekomfort
  • Das ergonomische Design passt sich an die natürliche Handform an, bietet eine gute Passform und reduziert das Ermüden der Hände
  • Hervorragende Fingerbeweglichkeit zum Greifen kleiner Gegenstände
  • Verbesserte Griffsicherheit bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Silikonfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 3
Industrial
Warnschutz-Orange
Spezifisch
Nylon
8
97-012
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Nitril
ANSI A1
Ja
Multi-activity Gloves
3131A
15