Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-012 General Purpose Hi-Viz™ Gloves
Sicherheit und gute Sichtbarkeit des Handschuhträgers
81.35 €
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Anwendungen Industrial
Coating Material Nitril
Farbe Warnschutz-Orange
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16815260
Unterlagen ansehen
Ansell
97012070
7
81.35 €
12 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16825260
Unterlagen ansehen
Ansell
97012080
8
81.35 €
12 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16835260
Unterlagen ansehen
Ansell
97012090
9
81.35 €
12 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16845260
Unterlagen ansehen
Ansell
97012100
10
81.35 €
12 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16855260
Unterlagen ansehen
Ansell
97012110
11
81.35 €
12 Paare
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Sichtbarkeit auf Handrücken und Handfläche für mehr Sicherheit im Vergleich zu handelsüblichen Handschuhen mit gut sichtbaren Trägermaterialien
  • 15-Gauge-Strickträger bietet im Gegensatz zu Leder hervorragenden Komfort über den ganzen Arbeitstag, ohne Schweißbildung. Anatomische Passform für die natürliche Bewegung der Hand und Reduzierung von Handermüdung.
  • Exzellente Fingerbeweglichkeit – Fähigkeit des Greifens/Aufnehmens kleiner Teile
  • Exzellenter Nass- und Trockengriff
  • Silikonfrei
  • Auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 3
Industrial
Warnschutz-Orange
Spezifisch
Nylon
3131A
15
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Nitril
ANSI A1
Ja
Multi-activity Gloves
97-012