Learn More
Ansell ActivArmr™ 97-012 General Purpose Hi-Viz™ Gloves
Sicherheit und gute Sichtbarkeit des Handschuhträgers
Marke: Ansell 97012090
56.51 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Die gut sichtbaren Einsätze auf den Handrücken und den Handflächen erhöhen die Sicherheit
- Der 15-Gauge-Träger leitet Schweiß ab und bietet so rund um die Uhr einen hervorragenden Tragekomfort
- Das ergonomische Design passt sich an die natürliche Handform an, bietet eine gute Passform und reduziert das Ermüden der Hände
- Hervorragende Fingerbeweglichkeit zum Greifen kleiner Gegenstände
- Verbesserte Griffsicherheit bei nassen und trockenen Bedingungen
- Silikonfrei
Tekniske data
ANSI 3 | |
Industrial | |
Warnschutz-Orange | |
Spezifisch | |
Nylon | |
9 | |
97-012 |
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform | |
Nitril | |
ANSI A1 | |
Ja | |
Multi-activity Gloves | |
3131A | |
15 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion