Learn More
ALK/CD246 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 24184-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16822715
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The 2;5 chromosomal translocation is frequently associated with anaplastic large cell lymphomas. The translocation creates a fusion gene consisting of the ALK gene and the nucleophosmin gene: the 3′ half of ALK, derived from chromosome 2, is fused to the 5′ portion of NPM from chromosome 5. A recent study shows that the product of the NPM-ALK fusion gene is oncogenic. The deduced amino acid sequences reveal that ALK is a novel receptor protein-tyrosine kinase having a putative transmembrane domain and an extracellular domain. These sequences are absent in the product of the transforming NPM-ALK gene. ALK shows the greatest sequence similarity to LTK. ALK plays an important role in the development of the brain and exerts its effects on specific neurons in the nervous system.
Spécification
Spécification
ALK/CD246
Polyclonal
Unconjugated
ALK
ALK, ALK tyrosine kinase receptor, Anaplastic lymphoma kinase, CD246, TFG/ALK
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
238
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9UM73
ALK
ALK/CD246 Fusion Protein Ag21493
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis