missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ALK/CD246 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | ALK/CD246 |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16822715
|
Proteintech
24184-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16812715
|
Proteintech
24184-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The 2;5 chromosomal translocation is frequently associated with anaplastic large cell lymphomas. The translocation creates a fusion gene consisting of the ALK gene and the nucleophosmin gene: the 3′ half of ALK, derived from chromosome 2, is fused to the 5′ portion of NPM from chromosome 5. A recent study shows that the product of the NPM-ALK fusion gene is oncogenic. The deduced amino acid sequences reveal that ALK is a novel receptor protein-tyrosine kinase having a putative transmembrane domain and an extracellular domain. These sequences are absent in the product of the transforming NPM-ALK gene. ALK shows the greatest sequence similarity to LTK. ALK plays an important role in the development of the brain and exerts its effects on specific neurons in the nervous system.Spezifikation
ALK/CD246 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9UM73 | |
238 | |
ALK/CD246 Fusion Protein Ag21493 | |
Primary | |
-20°C | |
ALK |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ALK, ALK tyrosine kinase receptor, Anaplastic lymphoma kinase, CD246, TFG/ALK | |
ALK | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts