Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Glasgrüne Immersionshandschuhe der Serie 58-335 aus Nitril
Die zweischichtige Konstruktion hält die Hände länger trocken und bietet mehr Komfort und Arbeitsleistung. Die überlegene Nitrilfolie bietet einen fortschrittlichen chemischen Schutz gegen die zufällige Exposition gegenüber Basen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösungsmitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten.
Marke:  Ansell™ 58335080
75.05 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15383432
  • 109.00 € / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verf\u00FCgbar ab: 10-12-2025
Beschreibung
  • Innenbeschichtung aus Weichschaum zur Feuchtigkeitsaufnahme
  • Der Nitrilfilm sorgt für einen größeren Schutz vor Chemikalien
  • Die eingeprägten Rauten sorgen für besseren Trocken- und Nassgriff
  • Nitrilaufbau zum Schutz gegen Risse, Schnitte und Löcher
  • Aufgefaltetes Bündchen mit Rinnen zur Vermeidung von Abtropfungen vom Unterarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün
Immersionshandschuhe
0,3 mm
Aquadri™ 2
Chemische Beständigkeit
Nitril
8
Stulpe
72 Paar
58-335