Learn More
Ansell™ AlphaTec™ Glasgrüne Immersionshandschuhe der Serie 58-335 aus Nitril
Die zweischichtige Konstruktion hält die Hände länger trocken und bietet mehr Komfort und Arbeitsleistung. Die überlegene Nitrilfolie bietet einen fortschrittlichen chemischen Schutz gegen die zufällige Exposition gegenüber Basen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösungsmitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten.
109.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Immersionshandschuhe |
---|---|
Dicke (metrisch) | 0,3 mm |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Auskleidungsmaterial | Aquadri™ 2 |
Menge | 72 Paar |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15393422
|
Ansell™
58335070 |
7 |
109.00 €
12 Paare |
Verf\u00FCgbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15323442
|
Ansell™
58335100 |
10 |
109.00 €
12 Paare |
Verf\u00FCgbar ab: 10-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15383432
|
Ansell™
58335080 |
8 |
109.00 €
12 Paare |
Verf\u00FCgbar ab: 10-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15303442
|
Ansell™
58335090 |
9 |
109.00 €
12 Paare |
Verf\u00FCgbar ab: 18-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Innenbeschichtung aus Weichschaum zur Feuchtigkeitsaufnahme
- Der Nitrilfilm sorgt für einen größeren Schutz vor Chemikalien
- Die eingeprägten Rauten sorgen für besseren Trocken- und Nassgriff
- Nitrilaufbau zum Schutz gegen Risse, Schnitte und Löcher
- Aufgefaltetes Bündchen mit Rinnen zur Vermeidung von Abtropfungen vom Unterarm
Spezifikation
Immersionshandschuhe | |
Stulpe | |
72 Paar | |
58-335 |
0,3 mm | |
Aquadri™ 2 | |
Chemische Beständigkeit |