Learn More
Aluminiumsulfat-Hydrat, ≥97 %, Honeywell™ Fluka™
ACS-Reagenz, ≥98 %
81.90 € - 246.78 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-31-8
Summenformel Al2H36O30S3
Molekulargewicht (g/mol) 666.401
InChI-Schlüssel AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonym Aluminiumsulfat-Octadecahydrat, Patent-Alaun, Dialuminiumsulfat-Octadecahydrat, Aluminiumsulfat .18 H2O, Aluminiumsulfat.18 H2O, Aluminiumsulfat-Wasser 1/18, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC-Name Dialuminium;trisulfat;otadecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15662250
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
227617-100G
100 g Poly-Flasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15682250
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
227617-500G
500 g Poly-Flasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15672250
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
227617-2.5KG
2.5 kg Poly-Flasche Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7784-31-8
666.401
Aluminiumsulfat-Octadecahydrat, Patent-Alaun, Dialuminiumsulfat-Octadecahydrat, Aluminiumsulfat .18 H2O, Aluminiumsulfat.18 H2O, Aluminiumsulfat-Wasser 1/18, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
CHEBI:74779
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Al2H36O30S3
AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
22377415
Dialuminium;trisulfat;otadecahydrat
Spezifikation
Aluminumsulfathydrat
7784-31-8
Fest
Al2(SO4)3 · H2O
Aluminiumsulfat-Octadecahydrat, Patent-Alaun, Dialuminiumsulfat-Octadecahydrat, Aluminiumsulfat .18 H2O, Aluminiumsulfat.18 H2O, Aluminiumsulfat-Wasser 1/18, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
666.401
CHEBI:74779
≥ 97 %
87 °C
Weiß
Al2H36O30S3
UN3260
AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Dialuminium;trisulfat;otadecahydrat
22377415
342.15 g/mol (wasserfreie Basis)
1.7 g/cm3
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P280-P305 + P351 + P338 + P310
H290-H318
missing translation for 'dotInformation' : Klasse 8 - PG 3 - RQ - Korrosiver Feststoff, sauer, anorganisch, n.o.s., HI: Alle
missing translation for 'einecsNumber' : 233-135-0