Learn More
Ammoniumcer(IV)-nitrat, Honeywell Fluka™
puriss p.a., ACS-Reagenz, ≥98.5 % (RT)
104.36 € - 325.41 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15622190
|
Honeywell-Fluka
22249-100G |
100 g | N/A | ||||||
15632190
|
Honeywell-Fluka
22249-500G |
500 g | N/A | ||||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
16774-21-3 | |
MFCD00151121 |
Spezifikation
Ammoniumcer-(IV)-nitrat | |
Ce(NH4)2(NO3)6 | |
3085 | |
≥98.5 % (RT) | |
Kunststoffflasche |
16774-21-3 | |
MFCD00151121 | |
548.22 mol | |
ACS/puriss. P. A |
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P260-P280-P305 + P351 + P338-P370 + P378
H272-H290-H302-H314-H317-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 240-827-6