Learn More
Ansell HyLite™ nitrilbeschichtete Handschuhe
Vielseitige Alternative zu Baumwolle, Leichtleder und PVC. Die spezielle Nitrilformulierung bietet eine hervorragende Kombination aus Flexibilität, mechanischer Beständigkeit und Ölabweisung.
Marke: Ansell 47402100
50.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ActivArmr™ Handschuhe verbinden den Komfort von Baumwollhandschuhen mit der Abriebfestigkeit und Ölabweisung eines Nitrilhandschuhs
- Interlock-Strickfutter, großzügige Größenanpassung und konturierte Designs erhöhen den Komfort
- Die spezielle Nitrilformulierung bietet mechanische Beständigkeit und Ölabweisung
- Passt sich für längere Tragezeiten der natürlichen Form der Hand an
- Gewährleistung der Sauberkeit von Blechen in der Stahl- und Motorenindustrie
- Ideal für eine Vielzahl von mittelschweren Aufgaben
Spezifikation
ANSI 4 | |
Cut-and-Sewn-Aufbau | |
Blau, Naturfarben | |
Spezifisch | |
Baumwolle | |
10 | |
Gestrickt | |
Polybeutel | |
47-402 |
Vollständiger Handschuh | |
Nitril | |
Keine Textur | |
Yes | |
Tauchbeschichtete Handschuhe | |
Reparaturen in der Automobilindustrie, Bedienen schwerer Maschinen, Metallverarbeitung und Handhabung von Chemikalien | |
Smooth | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 2 | |
Wing |