Learn More
Ansell HyLite™ nitrilbeschichtete Handschuhe
Vielseitige Alternative zu Baumwolle, Leichtleder und PVC. Die spezielle Nitrilformulierung bietet eine hervorragende Kombination aus Flexibilität, mechanischer Beständigkeit und Ölabweisung.
72.60 €
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 4 |
---|---|
Beschichteter Bereich | Vollständiger Handschuh |
Bauweise | Cut-and-Sewn-Aufbau |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Blau, Naturfarben |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12610912
|
Ansell
47402090 |
9 |
72.60 €
12 Paare |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12354499
|
Ansell
47402100 |
10 |
72.60 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12690902
|
Ansell
47402070 |
7 |
72.60 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12600912
|
Ansell
47402080 |
8 |
72.60 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Ideal für Montage, Inspektion, Leichtindustrie, Materialhandhabung, Versand und Wareneingang, Wartungs- und Blecharbeiten.
- Natürliche Handform – leichter über längere Zeiträume zu tragen.
- Silikonfrei.
- Gewährleistet die Sauberkeit von Blechen – wichtig in Stahlindustrie und Maschinenbau.
- Futter aus Interlock-Baumwolle und Strickbündchen für guten Tragekomfort.
- Nitrilbeschichtete Handfläche für außergewöhnliche Schnittbeständigkeit
- Beständigkeit gegen Löcher und Abrieb
- Bieten Flexibilität und Fingerfertigkeit.
- Maschinenwaschbar; kann wiederholt gewaschen werden, ohne dass das Material steif und unangenehm wird.
Spezifikation
ANSI 4 | |
Cut-and-Sewn-Aufbau | |
Blau, Naturfarben | |
Spezifisch | |
Baumwolle | |
Reparaturen in der Automobilindustrie, Bedienen schwerer Maschinen, Metallverarbeitung und Handhabung von Chemikalien | |
Smooth | |
ANSI/ISEA 105-16 Level 2 | |
Wing |
Vollständiger Handschuh | |
Nitril | |
Keine Textur | |
Yes | |
Tauchbeschichtete Handschuhe | |
Strick | |
Polybeutel; | |
47-402 |