Learn More
Ansell HyLite™ nitrilbeschichtete Handschuhe
Vielseitige Alternative zu Baumwolle, Leichtleder und PVC. Die spezielle Nitrilformulierung bietet eine hervorragende Kombination aus Flexibilität, mechanischer Beständigkeit und Ölabweisung.
Marke:  Ansell 47402090
50.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12610912
  • 72.60 € / 12 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ActivArmr™ Handschuhe verbinden den Komfort von Baumwollhandschuhen mit der Abriebfestigkeit und Ölabweisung eines Nitrilhandschuhs
  • Interlock-Strickfutter, großzügige Größenanpassung und konturierte Designs erhöhen den Komfort
  • Die spezielle Nitrilformulierung bietet mechanische Beständigkeit und Ölabweisung
  • Passt sich für längere Tragezeiten der natürlichen Form der Hand an
  • Gewährleistung der Sauberkeit von Blechen in der Stahl- und Motorenindustrie
  • Ideal für eine Vielzahl von mittelschweren Aufgaben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ANSI 4
Cut-and-Sewn-Aufbau
Blau, Naturfarben
Spezifisch
Baumwolle
9
Strick
Polybeutel;
47-402
Vollständiger Handschuh
Nitril
Keine Textur
Yes
Tauchbeschichtete Handschuhe
Reparaturen in der Automobilindustrie, Bedienen schwerer Maschinen, Metallverarbeitung und Handhabung von Chemikalien
Smooth
ANSI/ISEA 105-16 Level 2
Wing