Learn More
Axygen™ Schraubverschlüsse mit O-Ringen
Ausführungen mit und ohne Öse erhältlich
Marke: Axygen™ SCO-LP-R
Beschreibung
Axygen Mikrozentrifugenröhrchen verfügen über einen Schraubverschluss, der eine sichere Abdichtung gewährleistet. Röhrchen mit Schraubverschluss sind in verschiedenen Farben mit konischem oder freistehendem Boden erhältlich. Sterile Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.
- Die maximale G-Kraft beträgt 20.000 RZB.
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogenisch
Röhrchen, mit Verschluss, steril
Alle sterilen Mikrozentrifugenröhrchen mit Schraubverschluss sind mit Kappen ohne Öse mit O-Ringen vormontiert.
Ausführungen mit farbiger Kappe sind auch in steriler Form erhältlich.
Spezifikation
O-Ring | |
Rot | |
Unsteril |
Polypropylene | |
Looped | |
Varianten der 0,5 ml-, 1,5 ml- und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit und ohne Stehrand |