Learn More
Axygen™ Schraubverschlüsse mit O-Ringen
Ausführungen mit und ohne Öse erhältlich
87.55 € - 1131.72 €
Spezifikation
Enthält | O-Ring |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Varianten der 0,5 ml-, 1,5 ml- und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit und ohne Stehrand |
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Sterilität | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12759368
|
Axygen™
SCO-BR |
Braun | Unsteril | Ohne Schlaufe |
814.25 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11306134
|
Axygen™
SCO-BR |
Braun | Unsteril | Ohne Schlaufe | N/A | ||||
11310325
|
Axygen™
SCO-B |
Blau | Unsteril | Ohne Schlaufe | N/A | ||||
11300325
|
Axygen™
SCO-A |
Divers | Unsteril | Ohne Schlaufe | N/A | ||||
12769368
|
Axygen™
SCO-BR-S |
Brown | Sterile | Non-looped | N/A | ||||
12508947
|
Axygen™
SCO-BR-S |
Brown | Sterile | Non-looped | N/A | ||||
12538947
|
Axygen™
SCO-C-S |
Clear | Steril | Ohne Schlaufe | N/A | ||||
12799368
|
Axygen™
SCO-C-S |
Clear | Steril | Ohne Schlaufe | N/A | ||||
12518947
|
Axygen™
SCO-B-S |
Blau | Steril | Ohne Schlaufe | N/A | ||||
11320325
|
Axygen™
SCO-G |
Grün | Unsteril | Ohne Schlaufe | N/A | ||||
10328609
|
Axygen™
SCO-G |
Grün | Unsteril | Ohne Schlaufe |
814.25 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12789368
|
Axygen™
SCO-C |
Durchsichtig | Unsteril | Ohne Schlaufe |
814.25 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11366144
|
Axygen™
SCO-C |
Durchsichtig | Unsteril | Ohne Schlaufe | N/A | ||||
12719378
|
Axygen™
SCO-GR |
Gray | Non-sterile | Non-looped | N/A | ||||
11330325
|
Axygen™
SCO-GR |
Gray | Non-sterile | Non-looped | N/A | ||||
12729378
|
Axygen™
SCO-GR-S |
Grau | Steril | Ohne Schlaufe | N/A | ||||
12769378
|
Axygen™
SCO-LP-BR |
Braun | Unsteril | Schlaufe |
829.29 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11360325
|
Axygen™
SCO-LP-BR |
Braun | Unsteril | Schlaufe | N/A | ||||
12528957
|
Axygen™
SCO-LP-C-S |
Clear | Steril | Looped | N/A | ||||
11300335
|
Axygen™
SCO-LP-O |
Orange | Unsteril | Schlaufe | N/A | ||||
12729388
|
Axygen™
SCO-LP-O |
Orange | Unsteril | Schlaufe |
829.29 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12799378
|
Axygen™
SCO-LP-G |
Grün | Unsteril | Looped | N/A | ||||
11350325
|
Axygen™
SCO-LP-B |
Blau | Unsteril | Schlaufe | N/A | ||||
12759378
|
Axygen™
SCO-LP-B |
Blau | Unsteril | Schlaufe |
829.29 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12779378
|
Axygen™
SCO-LP-C |
Durchsichtig | Unsteril | Schlaufe |
806.80 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12709388
|
Axygen™
SCO-LP-GR |
Grau | Unsteril | Looped | N/A | ||||
12739388
|
Axygen™
SCO-LP-P |
Rosa | Unsteril | Schlaufe | N/A | ||||
11320335
|
Axygen™
SCO-LP-R |
Rot | Unsteril | Looped | N/A | ||||
12789388
|
Axygen™
SCO-LP-Y |
Gelb | Unsteril | Schlaufe |
829.29 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11350335
|
Axygen™
SCO-LP-Y |
Gelb | Unsteril | Schlaufe | N/A | ||||
12709398
|
Axygen™
SCO-O-S |
Orange | Steril | Ohne Schlaufe | N/A | ||||
12799388
|
Axygen™
SCO-O |
Orange | Non-sterile | Non-looped | N/A | ||||
11360335
|
Axygen™
SCO-O |
Orange | Non-sterile | Non-looped | N/A | ||||
12779388
|
Axygen™
SCO-LP-W |
Weiß | Unsteril | Looped | N/A | ||||
12719398
|
Axygen™
SCO-P |
Rosa | Unsteril | Ohne Schlaufe | N/A | ||||
11330335
|
Axygen™
SCO-LP-V |
Violett | Unsteril | Looped | N/A | ||||
12729398
|
Axygen™
SCO-P-S |
Rosa | Steril | Ohne Schlaufe | N/A | ||||
11390335
|
Axygen™
SCO-V |
Violett | Unsteril | Ohne Schlaufe | N/A | ||||
12588967
|
Axygen™
SCO-R-S |
Rot | Steril | Ohne Schlaufe | N/A | ||||
11380335
|
Axygen™
SCO-R |
Rot | Unsteril | Ohne Schlaufe | N/A | ||||
10387849
|
Axygen™
SCO-R |
Rot | Unsteril | Ohne Schlaufe |
812.77 €
4000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12789398
|
Axygen™
SCO-W-S |
White | Sterile | Non-looped | N/A | ||||
12528977
|
Axygen™
SCO-W-S |
White | Sterile | Non-looped | N/A | ||||
10692261
|
Axygen™
SCO-Y |
Gelb | Unsteril | Ohne Schlaufe |
812.77 €
4000 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11310345
|
Axygen™
SCO-Y |
Gelb | Unsteril | Ohne Schlaufe | N/A | ||||
12548977
|
Axygen™
SCO-Y-S |
Gelb | Steril | Ohne Schlaufe | N/A | ||||
12709408
|
Axygen™
SCO-Y-S |
Gelb | Steril | Ohne Schlaufe | N/A | ||||
Beschreibung
- Steril oder unsteril
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
O-Ring | |
Polypropylen | |
Varianten der 0,5 ml-, 1,5 ml- und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit und ohne Stehrand |