Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ plus 96-Well Mikrotiterplatten
Entwickelt für die Kultivierung von Zellen in Medien mit reduziertem Serum und anspruchsvollen Zelllinien
Marke: BRAND™ 782030
687.05 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hydrophile Oberfläche mit frei zugänglichen Amino-, Carboxyl- und Hydroxylgruppen
- Die proteinähnliche Zusammensetzung ermöglicht die direkte zelluläre Anhaftung
- Sterilisiert durch β-Strahlung gemäß ISO 11137 und AAMI-Richtlinien für ein SAL von 10–6
- Erfüllen die Anforderungen von Ph. Eur. und USP 29
- DNA-, DNase- und RNase-frei
- Endotoxine sind < 0.01 EU/ml
- Orangefarbene alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung von Wells
Bestellinformation
Packs of 50 individually wrapped plates with lids
Spezifikation
No Barcode | |
ISO 11137, DIN EN ISO 10993 | |
Mit Deckel | |
1 Stück/Packung, 50 Stück/Karton | |
96-well microplate | |
330 μL | |
Steril | |
330 μl | |
Kultivierung von Zellen in Medien mit reduziertem Serum und anspruchsvollen Zelllinien | |
1/Packung |
Hydrophil | |
Standard | |
8 x 12 | |
Weiß, Mit durchsichtigem Boden | |
Polystyrol | |
96 | |
cellGrade plus | |
Flacher Boden (F-Well) | |
50/Karton | |
Durchsichtig |