Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ plus 96-Well Mikrotiterplatten
Entwickelt für die Kultivierung von Zellen in Medien mit reduziertem Serum und anspruchsvollen Zelllinien
80.25 € - 763.00 €
Produktcode | Marke | Verpackung | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10564584
|
BRAND™
782030 |
1 Stück/Packung, 50 Stück/Karton | Weiß, Mit durchsichtigem Boden |
753.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15674017
|
BRAND™
782034 |
5/Packung | Weiß, Mit durchsichtigem Boden |
80.25 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10627713
|
BRAND™
782022 |
Durchsichtig |
179.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10793074
|
BRAND™
782031 |
Schwarz |
763.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Hydrophile Oberfläche mit frei zugänglichen Amino-, Carboxyl- und Hydroxylgruppen
- Die proteinähnliche Zusammensetzung ermöglicht die direkte zelluläre Anhaftung
- Sterilisiert durch β-Strahlung gemäß ISO 11137 und AAMI-Richtlinien für ein SAL von 10–6
- Erfüllen die Anforderungen von Ph. Eur. und USP 29
- DNA-, DNase- und RNase-frei
- Endotoxine sind < 0.01 EU/ml
- Orangefarbene alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung von Wells
Bestellinformation
Packs of 50 individually wrapped plates with lids
Spezifikation
Polystyrol |