Learn More
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Stahlkugeln für Viskosimeter
Hilft bei der Messung der Flüssigkeitsdicke. Azpack™ Stahlkugeln für Viskosimeter bestehen aus Kohlenstoff-Chromstahl.
Marke:  Azpack™ 10620473
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10620473
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Karbon-Chromstahl
  • Runde Form
  • Erhältlich in 4 Größen
  • Für den Einsatz mit Viskosimetern
  • Dichte: 7.785 g/nl
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzkugeln aus Stahl
Viskosimeter
Stahl
25 bis 850 Hübe
2.38 mm Durchm.
25 bis 850 Hübe