Learn More
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Stahlkugeln für Viskosimeter
Hilft bei der Messung der Flüssigkeitsdicke. Azpack™ Stahlkugeln für Viskosimeter bestehen aus Kohlenstoff-Chromstahl.
10.75 € - 43.69 €
Spezifikation
Produkttyp | Ersatzkugeln aus Stahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Viskosimeter |
Material | Stahl |
Produktcode | Marke | Viskositätsbereich | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Viskositätsbereich | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10608922
|
Azpack™
10608922 |
10 bis 375 Hübe | 1.58 mm Durchm. | ||||||
10620473
|
Azpack™
10620473 |
25 bis 850 Hübe | 2.38 mm Durchm. | ||||||
12453040
|
Azpack™
12453040 |
45 bis 1500 Hübe | 3.175 mm Durchm. | ||||||
10211912
|
Azpack™
10211912 |
70 bis 2350 Hübe | 3.97 mm Durchm. |
15.70 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Aus Karbon-Chromstahl
- Runde Form
- Erhältlich in 4 Größen
- Für den Einsatz mit Viskosimetern
- Dichte: 7.785 g/nl
Spezifikation
Ersatzkugeln aus Stahl | |
Viskosimeter | |
Stahl |