Learn More
Azpack™ Chroma Gesellschaft™ Stahlkugeln für Viskosimeter
Hilft bei der Messung der Flüssigkeitsdicke. Azpack™ Stahlkugeln für Viskosimeter bestehen aus Kohlenstoff-Chromstahl.
Marke: Azpack™ 12453040
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Karbon-Chromstahl
- Runde Form
- Erhältlich in 4 Größen
- Für den Einsatz mit Viskosimetern
- Dichte: 7.785 g/nl
Spezifikation
Ersatzkugeln aus Stahl | |
Viskosimeter | |
Stahl |
45 bis 1500 Hübe | |
3.175 mm Durchm. | |
45 bis 1500 Hübe |