Learn More
Memmert™ Klammer für 300 mL Kolben
Klammer für 300 mL Kolben (14 Max. Kolben)
29.75 € - 30.75 €
Spezifikation
Typ Klemme für 300 ml-Kolben
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17110395
Unterlagen ansehen
Memmert™
WTB50B02694
WTB50
30.75 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
17170305
Unterlagen ansehen
Memmert™
WTB15B02694
WTB15
29.75 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
17180335
Unterlagen ansehen
Memmert™
WTB24B02694
WTB24
30.75 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
17180365
Unterlagen ansehen
Memmert™
WTB35B02694
WTB35
30.75 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Accessory
  • Max. flasks see sketch on demand
Spezifikation
Spezifikation
Klemme für 300 ml-Kolben