Learn More
D-Glutaminsäure 1-tert-Butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 25456-76-2 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
25.62 € - 351.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 25456-76-2
Summenformel C9H17NO4
Molekulargewicht (g/mol) 203.238
MDL-Nummer MFCD09842819
InChI-Schlüssel QVAQMUAKTNUNLN-ZCFIWIBFSA-N
Synonym h-d-glu-otbu, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 4r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 1-tert-butyl ester, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoicacid
PubChem CID 7019726
IUPAC-Name (4R)-4-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15449958
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63318.MD
250 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15429958
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63318.03
1 g
82.25 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15439958
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63318.06
5 g
351.00 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
D-Glutaminsäure 1-tert-Butylester, ist eine Aminosäure, die in der pharmazeutischen und Nahrungsmittelindustrie weit verbreitet ist. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es ist auch ein wichtiges organisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
25456-76-2
203.238
QVAQMUAKTNUNLN-ZCFIWIBFSA-N
7019726
CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N
C9H17NO4
MFCD09842819
h-d-glu-otbu, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 4r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 1-tert-butyl ester, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoicacid
(4R)-4-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentansäure
Spezifikation
D-Glutamic acid 1-tert-butyl ester
Weiß
MFCD09842819
Slightly soluble in water.
CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N
203.238
203.24
Pulver
25456-76-2
C9H17NO4
h-d-glu-otbu, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 4r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 1-tert-butyl ester, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoicacid
QVAQMUAKTNUNLN-ZCFIWIBFSA-N
(4R)-4-amino-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentansäure
7019726
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2 bis 8 °C
Recommended Storage : Kühl lagern