Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillieraufsätze nach Claisen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05030033
42.49 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN 12594 und zusätzlich zur Norm
- Mit zwei parallelen NS 14/23-Buchsen und zwei NS-Koni (absteigender Winkel:75°)
- Für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
55 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Vertikal 24/29 (NS) Schräg 24/29 (NS) |