Learn More
Lenz Laborglasintrumente Destillieraufsätze nach Claisen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
50.00 € - 59.00 €
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10423301
|
Lenz Laborglasintrumente
05030041 |
Vertikal 29/32 (NS) Schräg 14/23 (NS) |
50.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10440133
|
Lenz Laborglasintrumente
05030032 |
Vertikal 24/29 (NS) Schräg 19/26 (NS) |
58.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10440323
|
Lenz Laborglasintrumente
05030033 |
Vertikal 24/29 (NS) Schräg 24/29 (NS) |
59.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12594 und zusätzlich zur Norm
- Mit zwei parallelen NS 14/23-Buchsen und zwei NS-Koni (absteigender Winkel:75°)
- Für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
55 mm | |
Borosilikatglas 3.3 |