Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gewinderohr aus Duran™ Glas mit NS-Konus, Kappe und Dichtung
Duran™ Glasgewinderöhrchen mit NS-Konus, Kappe und Dichtung
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01301819
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11923341
  • 33.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Beschreibung
  • Duran™ Glas
Spezifikation
Spezifikation
NS 19/26
Duran Glas
Je 1
Öffnung mit Schraubverschluss, Silikondichtring, PTFE-Scheiben
Röhrchen mit Schraubgewinde
GL 18