Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gewinderohr aus Duran™ Glas mit NS-Konus, Kappe und Dichtung
Duran™ Glasgewinderöhrchen mit NS-Konus, Kappe und Dichtung
30.00 € - 42.00 €
Spezifikation
Enthält Öffnung mit Schraubverschluss, Silikondichtring, PTFE-Scheiben
Material Duran Glas
Produkttyp Röhrchen mit Schraubgewinde
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Konusgröße Gewindegröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konusgröße Gewindegröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11913341
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
01301814
NS 14/23 GL 18
30.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11923341
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
01301819
NS 19/26 GL 18
33.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11903341
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
01301429
NS 29/32 GL 14
42.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11953341
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
01302529
NS 29/32 GL 25
37.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Duran™ Glas
Spezifikation
Spezifikation
Öffnung mit Schraubverschluss, Silikondichtring, PTFE-Scheiben
Duran Glas
Röhrchen mit Schraubgewinde