Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™-Lagerhülse, austauschbar, mit NS-Kern und Gewinderohr
Die KPG™-Lagerhülse ist eine passgenaue Halterung zur Führung der KPG™-Rührwelle.
Marke: DWK Life Sciences 247500803
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
KPG™-Rührwerke bestehen aus einer KPG™-Rührwelle und einer KPG™-Lagerhülse. KPG™-Lagerteile sind mit großer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit gearbeitet. Die festgelegten Toleranzen für Nenndurchmesser und Passung werden durch sorfältige Kontrollen eingehalten. Dadurch ist die Austauschbarkeit der KPG™-Lagerhülsen und KPG™-Rührwellen gewährleistet. Durch das geringe Lagerspiel zwischen den Laufflächen sind bei geeigneter Schmierung nahezu absolute Abdichtung und völlig ruhiger Lauf zu erreichen. KPG™-Rührwerke sind eine Alternative zu Magnetrührern und werden bei Reaktionsgefäße eingesetzt, die von unten nicht zugänglich sind, wenn sehr viskose Reaktionsgemische gerührt werden sollen oder ein hohe Rührgeschwindigkeit erforderlich ist.- Mit großer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit innerhalb festgelegter Toleranzen für Nenndurchmesser und Passung gearbeitet
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Lauffläche geschliffen und poliert
- Austauschbar
Spezifikation
Je 1 | |
Rühren von Flüssigkeiten (für Synthesen); Rühren bei hoher Rührgeschwindigkeit; Montagehalterung | |
NS 24/29 | |
GL 32 |