Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™-Lagerhülse, austauschbar, mit NS-Kern und Gewinderohr
Die KPG™-Lagerhülse ist eine passgenaue Halterung zur Führung der KPG™-Rührwelle.
81.45 € - 83.55 €
Spezifikation
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung Nr. GL 32
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Verbindungsgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verbindungsgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10683721
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
247500906
NS 29/32 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10271811
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
247500803
NS 24/29
81.45 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
KPG™-Rührwerke bestehen aus einer KPG™-Rührwelle und einer KPG™-Lagerhülse. KPG™-Lagerteile sind mit großer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit gearbeitet. Die festgelegten Toleranzen für Nenndurchmesser und Passung werden durch sorfältige Kontrollen eingehalten. Dadurch ist die Austauschbarkeit der KPG™-Lagerhülsen und KPG™-Rührwellen gewährleistet. Durch das geringe Lagerspiel zwischen den Laufflächen sind bei geeigneter Schmierung nahezu absolute Abdichtung und völlig ruhiger Lauf zu erreichen. KPG™-Rührwerke sind eine Alternative zu Magnetrührern und werden bei Reaktionsgefäße eingesetzt, die von unten nicht zugänglich sind, wenn sehr viskose Reaktionsgemische gerührt werden sollen oder ein hohe Rührgeschwindigkeit erforderlich ist.
  • Mit großer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit innerhalb festgelegter Toleranzen für Nenndurchmesser und Passung gearbeitet
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Lauffläche geschliffen und poliert
  • Austauschbar
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
GL 32