Learn More
Julabo™ Kälteumwälzthermostate der Serie F mit PID-/Kaskadensensor
Für Arbeitstemperaturen von -50 °C bis +200 °C. Julabo™ Kühl-/Heizthermostatbäder der TopTech-Serie mit ME-Zirkulatoren verfügen über einen externen Pt100 Sensoranschluss zur direkten Messung und Steuerung von externen Anwendungen.
Marke: Julabo™ 9162632
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- VFD-Comfort-Anzeige
- PID3 Temperaturregelung, Stabilität: ±0.01 °C
- Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
- Integrierter Programmgeber (1 x 10 Schritte) mit Echtzeituhr
- ATC3 3-Punkt-Kalibrierung
- PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
- Smart PUMP, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
- Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
- RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Integrierter Programmgeber für 10 Programmschritte
- Aktive Kühlregelung
Spezifikation
PID, Cascade | |
Klassifizierung III (FL) nach DIN12876-1 | |
11 - 16 l/Min. | |
VFD | |
2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche mit 8 und 10 mm Innendurchmesser (Pumpenverbindungsstücke M10 x 1 Buchse) | |
F32-ME | |
42 x 31 x 64 cm | |
18.03 cm | |
14.9 cm | |
37 kg | |
115 V | |
60 Hz |
Innenraum (L x B x T): 12 x 18 x 15 cm | |
0.45kW at +20°C; 0.39kW at 0°C; 0.15kW at -20°C; 0.06kW at -30°C | |
5 °C bis 40 °C | |
2 kW | |
0.23 to 0.45 bar | |
±0,01°C | |
30.9 cm | |
64 cm | |
36.7 kg | |
230 V 50-60 Hz 13 A | |
14 A |