Learn More
Julabo™ Kälteumwälzthermostate der Serie F mit PID-/Kaskadensensor
Für Arbeitstemperaturen von -50 °C bis +200 °C. Julabo™ Kühl-/Heizthermostatbäder der TopTech-Serie mit ME-Zirkulatoren verfügen über einen externen Pt100 Sensoranschluss zur direkten Messung und Steuerung von externen Anwendungen.
4858.80 € - 5845.00 €
Spezifikation
Reglertyp | PID, Kaskade |
---|---|
Flussrate | 11 - 16 l/Min. |
Max. Druck | 0,23 bis 0,45 bar |
Temperaturstabilität | ±0,01°C |
Spannung | 115 V |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11994808
|
Julabo™
9162626 |
5 °C bis 40 °C | F26-ME | N/A | |||||
11934818
|
Julabo™
9162634 |
5 °C bis 40 °C | F34-ME | N/A | |||||
12313793
|
Julabo™
9162625 |
5 °C bis 40 °C | F25-ME | N/A | |||||
10217907
|
Julabo™
9162632 |
5 °C bis 40 °C | F32-ME | N/A | |||||
Beschreibung
- VFD-Comfort-Anzeige
- PID3 Temperaturregelung, Stabilität: ±0.01 °C
- Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
- Integrierter Programmgeber (1 x 10 Schritte) mit Echtzeituhr
- ATC3 3-Punkt-Kalibrierung
- PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
- Smart PUMP, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
- Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
- RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Integrierter Programmgeber für 10 Programmschritte
- Aktive Kühlregelung
Spezifikation
PID, Kaskade | |
0,23 bis 0,45 bar | |
115 V |
11 - 16 l/Min. | |
±0,01°C | |
60 Hz |