Learn More
Julabo™ Kälteumwälzthermostate der Serie F mit PID-/Kaskadensensor
Für Arbeitstemperaturen von -50 °C bis +200 °C. Julabo™ Kühl-/Heizthermostatbäder der TopTech-Serie mit ME-Zirkulatoren verfügen über einen externen Pt100 Sensoranschluss zur direkten Messung und Steuerung von externen Anwendungen.
Marke: Julabo™ 9162634
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- VFD-Comfort-Anzeige
- PID3 Temperaturregelung, Stabilität: ±0.01 °C
- Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
- Integrierter Programmgeber (1 x 10 Schritte) mit Echtzeituhr
- ATC3 3-Punkt-Kalibrierung
- PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
- Smart PUMP, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
- Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
- Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
- RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Integrierter Programmgeber für 10 Programmschritte
- Aktive Kühlregelung
Spezifikation
PID, Cascade | |
Klassifizierung III (FL) nach DIN 12876-1 | |
11 - 16 l/Min. | |
VFD | |
2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche mit 8 und 10 mm Innendurchmesser (Pumpenverbindungsstücke M10 x 1 Buchse) | |
F34-ME | |
58 x 38 x 62 cm | |
23.8 cm | |
14.9 cm | |
42 kg | |
115 V | |
60 Hz |
Innenraum (L x B x T): 30 x 24 x 15 cm | |
0.45kW at 20°C, 0.32kW at 0°C, 0.14kW at -20°C | |
5 °C bis 40 °C | |
1 kW | |
0.23 to 0.45 bar | |
±0,01°C | |
38.1 cm | |
61.9 cm | |
41.7 kg | |
115 V 60 Hz 14 A | |
14 A |