Learn More
Fisherbrand™ High Speed Module
High speed module consist of 2 tanks on top of the machine.
6000.00 € - 7765.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17197804
|
Fisherbrand™
2908421 |
Blaue Linie 5/IQ5 |
6000.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17147844
|
Fisherbrand™
2918421 |
Blaue Linie 6/IQ6 |
7765.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Tanks electrically heated
- Water is preheated before going into the washing chamber, allowing for shorter cycle times
Spezifikation
Hochgeschwindigkeitsmodul | |
2 Tanks |