Learn More
Ansell HyFlex™ 11-728 Polyurethane-Coated HPPE-Lined Gloves with Intercept™ Technology
Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Schnittfestigkeit für optimale Produktivität
Marke: Ansell 11728080
190.91 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eine Kombination aus Komfort, sicherem Umgang und Schnittfestigkeit
- Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
- Ideal für den sicheren Einsatz bei Kontroll- und Handhabungs-/Montageanwendungen, bei denen scharfe Teilen berührt werden
- Für den Einsatz in trockenen und leicht öligen Umgebungen
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform | |
Grau | |
Spezifisch | |
Ansell Intercept Technology™ Garn | |
8 | |
Glasreparatur, Metallhandhabung und Pressenspritzguss | |
HPPE | |
15 |
Polyurethan | |
ANSI A3 | |
No | |
Cut-resistant Gloves | |
4342B | |
Strick | |
11-728 |