Learn More
Ansell HyFlex™ 11-728 Polyurethane-Coated HPPE-Lined Gloves with Intercept™ Technology
Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Schnittfestigkeit für optimale Produktivität
277.00 €
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Spezifisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16699073
Unterlagen ansehen
Ansell
11728060
6
277.00 €
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16609083
Unterlagen ansehen
Ansell
11728070
7
277.00 €
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16619083
Unterlagen ansehen
Ansell
11728080
8
277.00 €
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16629083
Unterlagen ansehen
Ansell
11728090
9
277.00 €
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16639083
Unterlagen ansehen
Ansell
11728100
10
277.00 €
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16649083
Unterlagen ansehen
Ansell
11728110
11
277.00 €
12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gute Schnittschutzleistung
  • PU-Beschichtung für exzellente Griffsicherheit
  • HPPE-/Lycra-Trägermaterial für einen exzellenten Tragekomfort
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Grau
Spezifisch
Ansell Intercept Technology™ Garn
4342B
Strick
11-728
Polyurethan
ANSI A3
No
Cut-resistant Gloves
Glasreparatur, Metallhandhabung und Pressenspritzguss
HPPE
15