Learn More
Ansell HyFlex™ 11-728 Polyurethane-Coated HPPE-Lined Gloves with Intercept™ Technology
Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Schnittfestigkeit für optimale Produktivität
Marke:  Ansell 11728090
190.91 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16629083
  • 277.00 € / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Beschreibung
  • Eine Kombination aus Komfort, sicherem Umgang und Schnittfestigkeit
  • Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
  • Ideal für den sicheren Einsatz bei Kontroll- und Handhabungs-/Montageanwendungen, bei denen scharfe Teilen berührt werden
  • Für den Einsatz in trockenen und leicht öligen Umgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform
Grau
Spezifisch
Ansell Intercept Technology™ Garn
9
Glasreparatur, Metallhandhabung und Pressenspritzguss
HPPE
15
Polyurethan
ANSI A3
No
Cut-resistant Gloves
4342B
Strick
11-728