Learn More
Ansell HyFlex™ 11-739 Polyurethane-Coated Extended Cuff Gloves with Intercept™ Technology
Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Schnittfestigkeit für optimale Produktivität
Marke:  Ansell 11739080
221.24 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16639093
  • 319.00 € / 12 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • Eine Kombination aus Komfort, sicherem Umgang und Schnittfestigkeit
  • Bei Intercept™ handelt es sich um eine spezielle Stricktechnik, bei der technische, synthetische und natürliche Fasern zu einem Hochleistungsgarn kombiniert werden
  • Ideal für den sicheren Einsatz bei Kontroll- und Handhabungs-/Montageanwendungen, bei denen scharfe Teilen berührt werden
  • Für den Einsatz in trockenen und leicht öligen Umgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE 0493, DE 407:2004, DE 420:2003 und A1:2009
Grau
No
Cut-resistant Gloves
4X43D
Strick
13
Polyurethan
Spezifisch
Ansell Intercept Technology™ Garn
8
Montage, Metallteilehandhabung und Pressenspritzgießen
11-739