Learn More
Ansell HyFlex™ 11-739 Polyurethane-Coated Extended Cuff Gloves with Intercept™ Technology
Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Schnittfestigkeit für optimale Produktivität
319.00 €
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, DE 407:2004, DE 420:2003 und A1:2009 |
---|---|
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Grau |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | No |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16619093
|
Ansell
11739060 |
6 |
319.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 24-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16629093
|
Ansell
11739070 |
7 |
319.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 24-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16639093
|
Ansell
11739080 |
8 |
319.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16649093
|
Ansell
11739090 |
9 |
319.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16659093
|
Ansell
11739100 |
10 |
319.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16669093
|
Ansell
11739110 |
11 |
319.00 €
12 Paare |
Verfügbar ab: 24-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Gute Schnittschutzleistung
- PU-Beschichtung für exzellente Griffsicherheit
Spezifikation
CE 0493, DE 407:2004, DE 420:2003 und A1:2009 | |
Grau | |
No | |
Cut-resistant Gloves | |
Montage, Metallteilehandhabung und Pressenspritzgießen | |
11-739 |
Polyurethan | |
Spezifisch | |
Ansell Intercept Technology™ Garn | |
4X43D | |
Strick | |
13 |