Learn More
Ansell™ HyFlex™ Nitrotough™ N3500 Handschuhe der Serie 11-948
Zur feinfühligen, taktilen Handhabung. Die Ansell Edmont™ HyFlex™ Nitrotough™ N3500 Handschuhe der Serie 11-948 bieten zuverlässigen Schutz vor Schnittverletzungen.
Marke:  Ansell™ 11948100
196.36 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15364937
  • 284.00 € / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Beschreibung
  • Industrielle Mehrzweckhandschuhe
  • Hohe Abriebfestigkeit gemäß EN-Klasse 4 (ANSI Level 4)
  • Gute Schnitt-, Abrieb- und Ölbeständigkeit in verschiedenen Tauchumgebungen.
  • Das Futter wird mit der Ansell INTERCEPT TECHNOLOGIE™ für hervorragende Schnittleistung und Komfort ISO-Schnittschutzklasse B hergestellt
  • Die FORTIX™ Technologie garantiert eine erhöhte Abriebfestigkeit
  • Gute Klingenschnittfestigkeit und sehr gute Griffeigenschaften durch die Nitril-Mikroveredelung der Beschichtung
  • Flexibel und komfortabel
  • Die Beschichtung ist beständig gegen Rückstände von Ölen und Fetten auf den zu handhabenden Teilen
Anwendungen:
  • Werkzeug- und Formenaustausch
  • Qualitätskontrolle
  • Press-Spritzguss
  • Pflege und Wartung an Produktionslinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2010
Blau und Schwarz, Schwarz
Nein
Industrielle Handschuhe
Konstruktion: gestrickt
Waschen: 40 °C
Ansell INTERCEPT™ Technologie
11-948
260 bis 275 mm
Gauge: 13
3/4-getaucht
Nitril
10
Waschen: 104 °F
Sicherheit
12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
10.23 bis 10.82 Zoll